CAS RN 71342-66-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Etildihidro-6-imino-2,4,5(3H)-pirimidinetriona 5-(O-Metiloxima), TRC
CAS: 71342-66-0 Fórmula molecular: C7H10N4O3 Peso molecular (g/mol): 198.18 SMILES: O=Cc1nc(C)oc1