Learn More
1-Etildihidro-6-imino-2,4,5(3H)-pirimidinetriona 5-(O-Metiloxima), TRC
Código de producto. 30137200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137200 250 mg 250 miligramos
30010662 50 mg 50 miligramos
30005463 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE817925250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71342-66-0
Fórmula molecular C7H10N4O3
Peso molecular (g/mol) 198.18
SMILES O=Cc1nc(C)oc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyldihydro-6-imino-2,4,5(3H)-pyrimidinetrione 5-(O-Methyloxime)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N4O3/c1-3-11-5(8)4(10-14-2)6(12)9-7(11)13/h8H,3H2,1-2H3,(H,9,12,13)/b8-5?,10-4-