CAS RN 71267-22-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(S)-N-nitroso anatabina (1 mg/ml en acetonitrilo), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(S)-N-Nitroso Anatabine, TRC
CAS: 71267-22-6 Fórmula molecular: C10 H11 N3 O Peso molecular (g/mol): 189.21 Sinónimo: 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (2S)-,2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (S)-,(2S)-1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine,(S)-N'-Nitrosoanatabine,N-Nitrosoanatabine,NAT,N'-Nitrosoanatabine Nombre IUPAC: 3-[(2S)-1-nitroso-3,6-dihidro-2H-piridina-2-il]piridina SMILES: O=NN1CC=CC[C@H]1c2cccnc2