Learn More
(S)-N-Nitroso Anatabine, TRC
Código de producto. 18073110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18073110 5 mg 5 miligramos
18033320 50 mg 50 miligramos
18022210 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18073110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5247455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71267-22-6
Fórmula molecular C10 H11 N3 O
Peso molecular (g/mol) 189.21
Sinónimo 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (2S)-, 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (S)-, (2S)-1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine, (S)-N'-Nitrosoanatabine, N-Nitrosoanatabine, NAT, N'-Nitrosoanatabine
Nombre IUPAC 3-[(2S)-1-nitroso-3,6-dihidro-2H-piridina-2-il]piridina
SMILES O=NN1CC=CC[C@H]1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-Nitrosoanatabine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0902
Porcentaje de pureza >95%