Learn More
(S)-N-nitroso anatabina (1 mg/ml en acetonitrilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-Nitrosoanatabine |
| CAS | 71267-22-6 |
| Fórmula molecular | C10 H11 N3 O |
| Cantidad | 1x1 mL |
| Sinónimo | 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (2S)-, 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (S)-, (2S)-1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine, (S)-N'-Nitrosoanatabine, N-Nitrosoanatabine, NAT, N'-Nitrosoanatabine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/t10-/m0/s1 |
| SMILES | O=NN1CC=CC[C@H]1c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-[(2S)-1-nitroso-3,6-dihidro-2H-piridin-2-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 189.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0902 |
| Mostrar más |