accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNNSH2N

CAS RN 71125-46-7

IUPAC Nombre: 5-(piperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Sinónimos: 5-(piperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Peso molecular (g/mol): 184.26
Fórmula molecular: C7H12N4S
InChi Key: ULKCIZIQEBWQFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NN=C(S1)N1CCCCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados