accessibility menu, dialog, popup

UserName

MgBr

CAS RN 71112-64-6

IUPAC Nombre: magnesium(2+) phenanthren-9-ide bromide
Sinónimos: magnesium(2+) phenanthren-9-ide bromide
Peso molecular (g/mol): 281.44
Fórmula molecular: C14H9BrMg
InChi Key: RQYSGLNTEAQBIV-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].C1=CC=C2C(=C1)C=[C-]C1=CC=CC=C21
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)