Learn More
Bromuro de 9-fenantrilmagnesio, 0,25 M en 2-MeTHF
Código de producto. 15451316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15451316 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15451316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54545.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 9-bromuro de fenantrilmagnesio se utiliza como un intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Phenanthrylmagnesium bromide
CAS 71112-64-6
Fórmula molecular C14H9BrMg
Número MDL MFCD00672008
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 9-phenanthrylmagnesium bromide, 9-phenanthryl-magnesiumbromid, magnesium,bromo-9-phenanthrenyl, magnesium,9h-phenanthren-9-ide,bromide, bromo phenanthren-9-yl magnesium, 9-phenanthrylmagnesium bromide, 0.5 m in thf, 9-phenanthrylmagnesium bromide, 0.25 m in 2-methf, 9-phenanthrylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Información de solubilidad It reacts with water.
Clave InChI ACMUZKQPXSHTGB-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Nombre IUPAC Magnesio; 9H-fenantren-9-ida; bromuro
Peso molecular (g/mol) 281.44
PubChem CID 12396678
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.43
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M in 2-MeTHF