Learn More
Bromuro de 9-fenantrilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 11935901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11935901 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 11935901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431730500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Phenanthrylmagnesium bromide
CAS 71112-64-6, 109-99-9
% mín. CAS 11.91, 82.13
% máx. CAS 17.87, 88.09
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9450g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C14H9BrMg
Número MDL MFCD00672008
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.945
Sinónimo 9-phenanthrylmagnesium bromide, 9-phenanthryl-magnesiumbromid, magnesium,bromo-9-phenanthrenyl, magnesium,9h-phenanthren-9-ide,bromide, bromo phenanthren-9-yl magnesium, 9-phenanthrylmagnesium bromide, 0.5 m in thf, 9-phenanthrylmagnesium bromide, 0.25 m in 2-methf, 9-phenanthrylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Clave InChI ACMUZKQPXSHTGB-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Nombre IUPAC bromo(phenanthren-9-yl)magnesium
Peso molecular (g/mol) 281.44
PubChem CID 12396678
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.43
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Phenanthrylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación