CAS RN 70995-08-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-Nitro-2-fenoxifenol, TRC
CAS: 70995-08-3 Fórmula molecular: C12 H9 N O4 Peso molecular (g/mol): 231.2 Sinónimo: 4-Nitro-2-phenoxyphenol,Nimesulide Imp. G (EP) Nombre IUPAC: 4-nitro-2-fenoxifenol SMILES: Oc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
2
4-nitro-2-fenoxifenol, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.