Learn More
4-Nitro-2-fenoxifenol, TRC
Código de producto. 30480595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30480595 25 mg
30466830 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49697825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70995-08-3
Fórmula molecular C12 H9 N O4
Peso molecular (g/mol) 231.2
Sinónimo 4-Nitro-2-phenoxyphenol, Nimesulide Imp. G (EP)
Nombre IUPAC 4-nitro-2-fenoxifenol
SMILES Oc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-2-phenoxyphenol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NO4/c14-11-7-6-9(13(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0532