Learn More
4-nitro-2-fenoxifenol, Mikromol™
Código de producto. 30049668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049668 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049668 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0378.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-nitro-2-fenoxifenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-2-phenoxyphenol
CAS 70995-08-3
Nombres de analitos o componentes 4-Nitro-2-phenoxyphenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H9 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Nitro-2-phenoxyphenol, Nimesulide Imp. G (EP), Nimesulide Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NO4/c14-11-7-6-9(13(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H
SMILES Oc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-nitro-2-fenoxifenol
Peso molecular (g/mol) 231.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0532 g/mol