CAS RN 70898-34-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Vamidotión-sulfona, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
Vamidotión-sulfona 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.