Learn More
Vamidotión-sulfona 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319993 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319993 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17900007AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vamidothion-sulfon
CAS 70898-34-9
Nombres de analitos o componentes Vamidothion-sulfon
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C8 H18 N O6 P S2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18NO6PS2/c1-7(8(10)9-2)18(12,13)6-5-17-16(11,14-3)15-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,9,10)
SMILES CNC(=O)C(C)S(=O)(=O)CCSP(=O)(OC)OC
Nombre IUPAC 2-(2-dimetoxifosforilsulfaniletilsulfonil)-N-metilpropanamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 319.335
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.031 g/mol