Learn More
Vamidotión-sulfona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vamidothion-sulfon |
| CAS | 70898-34-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Vamidothion-sulfon |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H18 N O6 P S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18NO6PS2/c1-7(8(10)9-2)18(12,13)6-5-17-16(11,14-3)15-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,9,10) |
| SMILES | CNC(=O)C(C)S(=O)(=O)CCSP(=O)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | 2-(2-dimetoxifosforilsulfaniletilsulfonil)-N-metilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 319.335 |
| Mostrar más |