CAS RN 70877-75-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
O-Desmetil Quinidina, TRC
CAS: 70877-75-7 Fórmula molecular: C19 H22 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 310.39 Nombre IUPAC: 4-[(S)-[(2R,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-hidroximetilquinolina-6-ol SMILES: O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccc(O)cc34