Learn More
O-Desmetil Quinidina, TRC
Código de producto. 30365926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365926 2.5 mg 2.50 miligramo
30359771 10 mg 10 miligramos
30359552 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365926 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2921402.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70877-75-7
Fórmula molecular C19 H22 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 310.39
Nombre IUPAC 4-[(S)-[(2R,4S,5R)-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-hidroximetilquinolina-6-ol
SMILES O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccc(O)cc34
Specifikationer
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Quinidine
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O2/c1-2-12-11-21-8-6-13(12)9-18(21)19(23)15-5-7-20-17-4-3-14(22)10-16(15)17/h2-5,7,10,12-13,18-19,22-23H,1,6,8-9,11H2/t12-,13-,18+,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1681
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.