accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOONN

CAS RN 7082-71-5

IUPAC Nombre: pyridine-4-carbonyl pyridine-4-carboxylate
Sinónimos: pyridine-4-carbonyl pyridine-4-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 228.21
Fórmula molecular: C12H8N2O3
InChi Key: ORBIGZZHMAJXAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(OC(=O)C1=CC=NC=C1)C1=CC=NC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados