Learn More
Anhídrido isonicotínico, 90 %, restante de anhídrido de ácido picolínico y nicotínico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10287060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10287060 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10287060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 250280050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonicotinic anhydride
Nombre de nota 90%
CAS 7082-71-5
Punto de fusión 133°C
Color Beige amarronado a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H8N2O3
Número MDL MFCD00062784
Cantidad 5 g
Sinónimo isonicotinic anhydride, isonictinic anhydride, acmc-1bcxw, isonicotinic acid anhydride, bis 4-pyridinecarboxylic anhydride, 4-pyridinecarboxylicacid, anhydride with 4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid anhydride; pyridine-4-carboxylic acid anhydride
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: hydrolysis in water
Clave InChI ORBIGZZHMAJXAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)OC(=O)C2=CC=NC=C2
Nombre IUPAC piridina-4-carboxilato de piridina-4-carbonilo
Peso molecular (g/mol) 228.2
PubChem CID 81529
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isonicotinic anhydride, remainder picolinic and nicotinic acid-anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.