CAS RN 70657-70-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-Acetato de Metoxipropilo, TRC
CAS: 70657-70-4 Fórmula molecular: C6 H12 O3 Peso molecular (g/mol): 132.16 Sinónimo: 1-Propanol, 2-methoxy-, acetate (9CI),2-Methoxy-1-acetoxypropane,2-Methoxypropyl acetate Nombre IUPAC: 2-metaxipropilo acetato SMILES: COC(C)COC(=O)C
2
Acetato de 2-metoxipropilo 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.