Learn More
2-Acetato de Metoxipropilo, TRC
Código de producto. 30010241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010241 100 mg 100 miligramos
18013440 10 mg 10 miligramos
18081040 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM267230100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70657-70-4
Fórmula molecular C6 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Sinónimo 1-Propanol, 2-methoxy-, acetate (9CI), 2-Methoxy-1-acetoxypropane, 2-Methoxypropyl acetate
Nombre IUPAC 2-metaxipropilo acetato
SMILES COC(C)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypropyl acetate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-5(8-3)4-9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0786
Porcentaje de pureza >95%