accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CNH3COOCH3OOCH3

CAS RN 70630-17-0

IUPAC Nombre: methyl 2-[N-(2,6-dimethylphenyl)-2-methoxyacetamido]propanoate
Sinónimos: (+-)-metalaxyl subdue 5SP ridomil 2E (l-ala)-isomer ridomil caswell no. 375AA epa pesticide chemical code 113501 ridomil subdue ridomil, (L-ala)- metasyl
Peso molecular (g/mol): 279.34
Fórmula molecular: C15H21NO4
InChi Key: ZQEIXNIJLIKNTD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)C1=C(C)C=CC=C1C
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados