Learn More
Metalaxyl-M (~90%), TRC
Código de producto. 30006509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006509 500 mg 500 miligramos
17952945 250 mg 250 miligramos
17904565 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM258863500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70630-17-0
Fórmula molecular C15 H21 N O4
Peso molecular (g/mol) 279.33
Sinónimo D-Alanine, N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-, methyl ester (9CI), (-)-(R)-Metalaxyl, (-)-Metalaxyl, (R)-Metalaxyl, Apron XL, CGA 329351, D-(-)-Metalaxyl, Fonganil Gold, Mefenoxam, Metalaxyl-M, R-(-)-Metalaxyl, Ridomil Gold, Ridomil Gold Bravo, Santhal TC, Subdue Maxx, Tega Bion
Nombre IUPAC metil (2R)-2-(N-(2-metoxiacetil)-2,6-dimetilanilino)propanoato
SMILES COCC(=O)N([C@H](C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metalaxyl-M
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/t12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1471
Porcentaje de pureza >95%