accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONF(E/Z)

CAS RN 70627-52-0

IUPAC Nombre: 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-N-(4-fluorophenyl)methanimine
Sinónimos: 1-[4-(benzyloxy)phenyl]-N-(4-fluorophenyl)methanimine
Peso molecular (g/mol): 305.35
Fórmula molecular: C20H16FNO
InChi Key: IWNBEFDVKWCBFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(C=C1)N=CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados