Learn More
4-benciloxibencilideno 4-fluoroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxybenzylidene 4-Fluoroaniline |
| CAS | 70627-52-0 |
| Fórmula molecular | C20 H16 F N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-(4-(Benzyloxy)benzylidene)-4-fluoroaniline, 4-Fluoro-N-[[4-(phenylmethoxy)phenyl]methylene]benzenamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16FNO/c21-18-8-10-19(11-9-18)22-14-16-6-12-20(13-7-16)23-15-17-4-2-1-3-5-17/h1-14H,15H2/b22-14+ |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(OCc3ccccc3)cc2 |
| Nombre IUPAC | (E)-N-(4-fluorofenil)-1-(4-fenilmetoxifenil)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 305.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.1216 |