CAS RN 70522-55-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Prednisona 21-aldehído + 17,21,21-trihidroxi-pregna-1,4-dieno-3,11,20-triona (mezcla), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Prednisona 21-aldehído + 17,21,21-trihidroxi-pregna-1,4-dieno-3,11,20-triona (mezcla) (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Prednisona 21-aldehído + 17,21,21-trihidroxi-pregna-1,4-dieno-3,11,20-triona (mezcla), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.