Learn More
Prednisona 21-aldehído + 17,21,21-trihidroxi-pregna-1,4-dieno-3,11,20-triona (mezcla) (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prednisone 21-Aldehyde |
| CAS | 70522-55-3 |
| Fórmula molecular | C21 H24 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pregna-1,4-dien-21-al','17-hydroxy-3,11,20-trioxo- (6CI,7CI,9CI), 17-Hydroxy-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-21-al, Prednisone-21-aldehyde, Prednisone Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,11,14-15,18,26H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)C=O |
| Nombre IUPAC | 2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-10,13-dimetil-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoacetaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 356.412 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.162 |