accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OClOCH3

CAS RN 7051-16-3

IUPAC Nombre: 1-chloro-3,5-dimethoxybenzene
Sinónimos: 1-chloro-3,5-dimethoxybenzene
Peso molecular (g/mol): 172.61
Fórmula molecular: C8H9ClO2
InChi Key: WQHNWJBSROXROL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(OC)=CC(Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)