Learn More
1-cloro-3,5-dimetoxibenceno, Mikromol™
Descripción
1-cloro-3,5-dimetoxibenceno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene |
| CAS | 7051-16-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H9 Cl O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene, 1,3-Dimethoxy-5-chlorobenzene, 3,5-Dimethoxychlorobenzene, 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene, 5-Chlororesorcinol dimethyl ether, NSC 220095 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9ClO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(Cl)cc(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-Cloro-3,5-dimetoxibenceno |
| Mostrar más |