Learn More
1-Cloro-3,5-dimetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476606 25 g 25 g
11466606 5 g 5 g
11424180 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24834.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7051-16-3 | C8H9ClO2 | 172.608 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7051-16-3
Fórmula molecular C8H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 172.608
Número MDL MFCD00008382
Clave InChI WQHNWJBSROXROL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1,3-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxychlorobenzene, benzene, 1-chloro-3,5-dimethoxy, 5-chlororesorcinol dimethyl ether, 1,3-dimethoxy-5-chlorobenzene, pubchem3042, benzene,5-dimethoxy, acmc-209oev, wln: gr co1 eo1, 3,5-dimethoxyphenyl chloride
PubChem CID 81502
Nombre IUPAC 1-Cloro-3,5-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)Cl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene
Punto de fusión 32°C to 36°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2327304
Punto de ebullición 234°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.61
Porcentaje de pureza 98%