accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ONHOO

CAS RN 704-15-4

IUPAC Nombre: 1-(2-aminoacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Sinónimos: gly-pro
Peso molecular (g/mol): 172.18
Fórmula molecular: C7H12N2O3
InChi Key: KZNQNBZMBZJQJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NCC(=O)N1CCCC1C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados