Learn More
N-glicilprolina, TRC
Código de producto. 30407631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30407631 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30407631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7184751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Glycyl-L-proline
CAS 704-15-4
Fórmula molecular C7H12N2O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Glycyl-L-proline, L-Proline, 1-glycyl-, Proline, 1-glycyl-, L- (6CI,8CI), Glycyl-L-proline, (S)-1-(2-Aminoacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-Glycylproline, 11: PN: CN101988058 SEQID: 11 claimed sequence, 12: PN: WO2014063098 TABLE: 5 claimed sequence, 132: PN: US20130123467 SEQID: 158 claimed protein, 152: PN: EP2161028 PAGE: 10 claimed protein, 15: PN: WO2015153838 PAGE: 89 claimed sequence, 2: PN: TWI417385 SEQID: 11 claimed sequence, 2: PN: WO2011150133 PAGE: 63 claimed sequence, 4: PN: WO2016023974 PAGE: 31 claimed sequence, 7: PN: WO03052099 PAGE: 83 claimed protein, 81: PN: WO2011146121 PAGE: 115 claimed sequence, N-Glycyl-L-proline, N-Glycylproline, NSC 97929
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N2O3/c8-4-6(10)9-3-1-2-5(9)7(11)12/h5H,1-4,8H2,(H,11,12)/t5-/m0/s1
SMILES NCC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-1-(2-aminoacetil)pirrolidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 172.182
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0848