CAS RN 70363-83-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
MedChemExpress DiBAC4(3)
MedChemExpress DiBAC4(3) is a voltage-sensitive fluorescent dye (λex=490 nm, λem=505 nm).