Learn More
MedChemExpress DiBAC4(3)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 60 mg/mL (116.14 mM) |
| Peso molecular | 516.63 g/mol |
| CAS | 70363-83-6 |