accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClCl

CAS RN 70362-50-4

IUPAC Nombre: 3,4,4',5-tetrachloro-1,1'-biphenyl
Sinónimos: 3,4,4',5-tetrachloro-1,1'-biphenyl
Peso molecular (g/mol): 291.98
Fórmula molecular: C12H6Cl4
InChi Key: BHWVLZJTVIYLIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados