Learn More
3,4,4',5-Tetraclorobifenilo, TRC
Código de producto. 30452825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452825 50 mg -
30451084 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88998550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70362-50-4
Fórmula molecular C12 H6 Cl4
Peso molecular (g/mol) 291.99
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 3,4,4',5-tetrachloro-, 3,4,4',5-Tetrachloro-1,1'-biphenyl, 3,4,4',5-TeCB, 3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl, 3,4,5,4'-Tetrachlorobiphenyl, CB 81, PCB 81, Polychlorinated biphenyl-81, TeCB 81, 3,4,4',5-TetraCB
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloro-5-(4-clorofenil)benceno
SMILES Clc1ccc(cc1)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB No. 81
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6Cl4/c13-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(14)12(16)11(15)6-8/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.9224