accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClCl

CAS RN 7012-37-5

IUPAC Nombre: 2,4,4'-trichloro-1,1'-biphenyl
Sinónimos: 2,4,4'-trichlorobiphenyl
Peso molecular (g/mol): 257.54
Fórmula molecular: C12H7Cl3
InChi Key: BZTYNSQSZHARAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados