Learn More
2,4,4'-triclorobifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PCB No. 28 |
| CAS | 7012-37-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H7 Cl3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Biphenyl','2,4,4'-trichloro-, Biphenyl','2,4,4'-trichloro- (7CI), 2,4,4'-Trichloro-1,1'-biphenyl, 2,4,4'-PCB, 2,4,4'-Trichlorobiphenyl, 2',4,4'-Trichlorobiphenyl, 4,2',4'-Trichloro-1,1'-biphenyl, 4,2',4'-Trichlorobiphenyl, CB 28, K 28, PCB 28, 2,4,4'-TriCB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(14)7-12(11)15/h1-7H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-1-(4-clorofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 257.54 |
| Mostrar más |