accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3COBr

CAS RN 701-07-5

IUPAC Nombre: 1-bromo-2-(propan-2-yloxy)benzene
Sinónimos: 1-bromo-2-isopropoxybenzene
Peso molecular (g/mol): 215.09
Fórmula molecular: C9H11BrO
InChi Key: MMORVPBHAHXAHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)OC1=CC=CC=C1Br

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados