Learn More
1-Bromo-2-isopropoxibenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431100 25 g 25 g
11421100 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431100 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25688.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 701-07-5 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
1-Bromo-2-isopropoxybenzene is used as an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2-isopropoxibenceno se utiliza como intermedio en las síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. El material incompatible son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 701-07-5
Fórmula molecular C9H11BrO
Peso molecular (g/mol) 215.09
Número MDL MFCD00070759
Clave InChI MMORVPBHAHXAHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-isopropoxybenzene, 2-2'-bromophenoxy propane, 1-bromo-2-propan-2-yloxy benzene, 1-bromo-2-isopropoxy benzene, 2-2-bromophenoxy propane, o-bromoisopropoxybenzene, 2-bromoisopropoxybenzene, 1-bromo-2-1-methylethoxy benzene, 2-bromophenyl isopropyl ether, pubchem3828
PubChem CID 21925427
Nombre IUPAC 1-bromo-2-propan-2-iloxibenceno
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-isopropoxybenzene
Densidad 1.34
Punto de ebullición 73°C (2 mmHg)
Olor Aromatic
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.09
Porcentaje de pureza 97%