accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COFBr

CAS RN 700381-18-6

IUPAC Nombre: 2-(bromomethyl)-4-fluoro-1-methoxybenzene
Sinónimos: 2-(bromomethyl)-4-fluoro-1-methoxybenzene
Peso molecular (g/mol): 219.05
Fórmula molecular: C8H8BrFO
InChi Key: LXUGHXUXEMUEKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(CBr)C=C(F)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados