Learn More
Bromuro de 5-fluoro-2-metoxibencilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425740 5 g 5 g
11415740 1 g 1 g
11435740 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425740 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25957.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 700381-18-6 | C8H8BrFO | 219.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700381-18-6
Fórmula molecular C8H8BrFO
Peso molecular (g/mol) 219.05
Número MDL MFCD00671769
Clave InChI LXUGHXUXEMUEKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl-4-fluoro-1-methoxybenzene, 5-fluoro-2-methoxybenzyl bromide, 2-methyloxy-5-fluorobenzyl bromide, 5-fluoro-2-methyloxybenzyl bromide, alpha-bromo-5-fluoro-2-methoxytoluene, pubchem4924, 2-bromomethyl-4-fluoroanisole, ablock ab-14-0063, 2-bromomethyl-4-fluoro-1-methoxy-benzene, 5-fluoro-2-methoxybenzyl bromide 97
PubChem CID 20111745
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-4-fluoro-1-metoxibenceno
SMILES COC1=C(CBr)C=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide
Punto de fusión 58°C to 62°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.05
Porcentaje de pureza ≥98%