accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2HOOHHOOHPOHOHO

CAS RN 6992-39-8

IUPAC Nombre: 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol; phosphoric acid
Sinónimos: phosphoric acid; tris buffer
Peso molecular (g/mol): 219.13
Fórmula molecular: C4H14NO7P
InChi Key: JLEXUIVKURIPFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OP(O)(O)=O.NC(CO)(CO)CO

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados