Learn More
Tris-fosfato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10185060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10185060 250 g Frasco de vidrio 250 g
1 options
Código de producto. 10185060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 264952500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-phosphate
Nombre de nota 98%
CAS 6992-39-8
Punto de fusión 168.0°C to 172.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H14NO7P
Fórmula lineal NH2C(CH2OH)3·H3PO4
Número MDL MFCD00043285
Cantidad 250 g
Sinónimo tris phosphate, tris phosphate monobasic, tris hydroxymethyl aminomethane phosphate, 2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl ammonium dihydrogen phosphate, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol; phosphoric acid, mono tris hydroxymethyl aminomethane phosphate, phosphoric acid; tris buffer, trisphosphate, c4h11no3.h3o4p, mono-tris phosphate
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/100 mL.
Clave InChI JLEXUIVKURIPFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(O)(O)=O.NC(CO)(CO)CO
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol; ácido fosfórico
Peso molecular (g/mol) 219.13
PubChem CID 3083992
ChEBI CHEBI:67098
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino