accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 699-03-6

IUPAC Nombre: [(4-bromophenyl)methyl](methyl)amine
Sinónimos: [(4-bromophenyl)methyl](methyl)amine
Peso molecular (g/mol): 200.08
Fórmula molecular: C8H10BrN
InChi Key: URFJXIULELMVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNCC1=CC=C(Br)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados