Learn More
4-Bromo-N-metilbencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490788 1 g 1 g
15400798 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54506.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 699-03-6 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 699-03-6
Fórmula molecular C8H10BrN
Peso molecular (g/mol) 200.079
Número MDL MFCD04507522
Clave InChI URFJXIULELMVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-4-bromobenzylamine, 1-4-bromophenyl-n-methylmethanamine, 4-bromo-n-methylbenzylamine, 4-bromobenzyl methylamine, benzenemethanamine, 4-bromo-n-methyl, 4-bromophenyl methyl methyl amine, 4-bromo methylbenzylamine, 1-4-bromophenyl-n-methyl-methanamine, acmc-20a2f7, 4-bromo-benzyl-methyl-amine
PubChem CID 485400
Nombre IUPAC 1-(4-bromofenil)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-N-methylbenzylamine
Densidad 1.461
Punto de ebullición 231°C to 232°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.565
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 97%