CAS RN 69820-27-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(Z)-13-Octadeceno-1-ol, TRC
CAS: 69820-27-5 Fórmula molecular: C18 H36 O Peso molecular (g/mol): 268.48 Sinónimo: (13Z)-Octadecen-1-ol,cis-13-Octadecenol; Nombre IUPAC: (Z)-octadec-13-en-1-ol SMILES: CCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCO