Learn More
(Z)-13-Octadeceno-1-ol, TRC
Código de producto. 30179671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179671 250 mg 250 miligramos
30178954 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179671 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO235540250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69820-27-5
Fórmula molecular C18 H36 O
Peso molecular (g/mol) 268.48
Sinónimo (13Z)-Octadecen-1-ol, cis-13-Octadecenol;
Nombre IUPAC (Z)-octadec-13-en-1-ol
SMILES CCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-13-Octadecen-1-ol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h5-6,19H,2-4,7-18H2,1H3/b6-5-
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.2766