CAS RN 69819-86-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Darinaparsin, TRC
CAS: 69819-86-9 Fórmula molecular: C12H22AsN3O6S Peso molecular (g/mol): 411.31 Sinónimo: N-[S-(Dimethylarsino)-N-L-γ-glutamyl-L-cysteinyl]-glycine,Dimethylarsinic Glutathione,ZIO 101,Zinapar,L-γ-Glutamyl-S-(dimethylarsino)-L-cysteinyl-glycine Nombre IUPAC: (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboximetilamino)-3-dimetilarsanilsulfanil-1-oxopropano-2-il]amino]-5-ácido oxopentanoico SMILES: CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC1OC1