Learn More
Darinaparsin, TRC
Código de producto. 30362616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362616 500 mg 500 miligramos
30359720 50 mg 50 miligramos
30353937 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD193425500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69819-86-9
Fórmula molecular C12H22AsN3O6S
Peso molecular (g/mol) 411.31
Sinónimo N-[S-(Dimethylarsino)-N-L-γ-glutamyl-L-cysteinyl]-glycine, Dimethylarsinic Glutathione, ZIO 101, Zinapar, L-γ-Glutamyl-S-(dimethylarsino)-L-cysteinyl-glycine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboximetilamino)-3-dimetilarsanilsulfanil-1-oxopropano-2-il]amino]-5-ácido oxopentanoico
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC1OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Darinaparsin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22AsN3O6S/c1-13(2)23-6-8(11(20)15-5-10(18)19)16-9(17)4-3-7(14)12(21)22/h7-8H,3-6,14H2,1-2H3,(H,15,20)(H,16,17)(H,18,19)(H,21,22)/t7-,8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.0445